5-Methoxy-2-methylindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M15451-1G M15451-5G
SIALM15451-1GEA 37.8 EUR
SIALM15451-1G SIALM15451-5G
5-Methoxy-2-methylindol, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-2-methylindole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Siedepunkt: 145 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 89 °C
MDL: MFCD00005620
CAS-Nummer: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR