Natriummolybdat(VI) Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M1651-100G
SIALM1651-100GEA 126 EUR
SIALM1651-100G
Natriummolybdat(VI) Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241.95 g/mol
Schmelzpunkt: 687
Dichte: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718