Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M18655-1KG
M18655-100G
M18655-500G
M18655-5G
SIALM18655-1KGEA
112
EUR
SIALM18655-1KG
SIALM18655-100G
SIALM18655-500G
SIALM18655-5G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…57 °C Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002332 CAS-Nummer: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...