(4-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M19201-100G
M19201-5G
SIALM19201-100GEA
62.3
EUR
SIALM19201-100G
SIALM19201-5G
(4-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH Molecular Weight: 166.18 g/mol Siedepunkt: 306 Schmelzpunkt: 84…86 °C Flammpunkt: 193 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004345 CAS-Nummer: 104-01-8 EINECS: 203-166-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...