4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-(4-Methoxyphenyl)-3-butanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M19600-10G
SIALM19600-10GEA 26.3 EUR
SIALM19600-10G
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanon, Sigma-Aldrich®
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanon
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,0619 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008791
CAS-Nummer: 104-20-1
EINECS: 203-184-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR