2'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl-o-tolylketon, o-Methylacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M26593-25G
M26593-5G
SIALM26593-25GEA
209
EUR
SIALM26593-25G
SIALM26593-5G
2'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 214 Dichte: 1.0262 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008734 CAS-Nummer: 577-16-2 EINECS: 209-408-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...