2'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyl-o-tolylketon, o-Methylacetophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M26593-25G M26593-5G
SIALM26593-25GEA 209 EUR
SIALM26593-25G SIALM26593-5G
2'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 214
Dichte: 1.0262 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008734
CAS-Nummer: 577-16-2
EINECS: 209-408-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR