(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
MQ100
M28006-25G
SIALM28006-25GEA
48.5
EUR
SIALM28006-25G
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal
Formel:
C₅H₁₃NO₂ Molecular Weight: 119.16 g/mol |
MDL:
MFCD00008485 CAS-Nummer: 122-07-6 EINECS: 204-520-0 |