(±)-α-Methoxyphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
M2876-10G
M2876-25G
M2876-5G
SIALM2876-10GEA
196
EUR
SIALM2876-10G
SIALM2876-25G
SIALM2876-5G
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 165 °C (24 hPa) Schmelzpunkt: 69…71 °C |
MDL:
MFCD00064217 CAS-Nummer: 7021-09-2 EINECS: 230-300-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...