m-Tolylacetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3-Methylphenyl)acetonitril, 3-Methylbenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M31600-25G
SIALM31600-25GEA 53.3 EUR
SIALM31600-25G
m-Tolylacetonitril, Sigma-Aldrich®
m-Tolylacetonitril
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0022 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00001914
CAS-Nummer: 2947-60-6
EINECS: 220-962-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR