p-Tolylacetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M31651-25G
SIALM31651-25GEA 117 EUR
SIALM31651-25G
p-Tolylacetonitril, Sigma-Aldrich®
p-Tolylacetonitril
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001922
CAS-Nummer: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR