Methyl-4-chlorbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-chlorobutyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M34804-100G
SIALM34804-100GEA
58.3
EUR
SIALM34804-100G
Methyl-4-chlorbutyrat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-chlorbutyrat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molecular Weight: 136.58 g/mol |
MDL:
MFCD00001003 CAS-Nummer: 3153-37-5 EINECS: 221-592-9 UN: 3272 ADR: 3 III |