2-Mercaptobenzoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzo[d]oxazole-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M3507-10G
SIALM3507-10GEA
31.5
EUR
SIALM3507-10G
2-Mercaptobenzoxazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzoxazole
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151,19 g/mol |
MDL:
MFCD00005769 CAS-Nummer: 2382-96-9 EINECS: 219-191-9 |