4-Methylzimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(4-Methylphenyl)propensäure, 3-(p-Methylphenyl)propensäure, 4-Methylcinnamsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M35800-5G
SIALM35800-5GEA 44 EUR
SIALM35800-5G
4-Methylzimtsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methylzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…198 °C
MDL: MFCD00002697
CAS-Nummer: 1866-39-3
EINECS: 217-479-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR