(±)-4-Methylcyclohexen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methyl-1-cyclohexene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M39008-5G
SIALM39008-5GEA 160 EUR
SIALM39008-5G
(±)-4-Methylcyclohexen, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Methylcyclohexen
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115,5 °C
Dichte: 0,7991 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001573
CAS-Nummer: 591-47-9
EINECS: 209-715-4
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR