(R)-(+)-3-Methylcyclopentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M39709-1G
SIALM39709-1GEA
112
EUR
SIALM39709-1G
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanon, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanon
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98,14 g/mol |
CAS-Nummer:
6672-30-6 EINECS: 229-711-6 UN: 1224 ADR: 3,III |