3-Methylglutarsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M47604-25G
SIALM47604-25GEA
132
EUR
SIALM47604-25G
3-Methylglutarsäure, Sigma-Aldrich®
3-Methylglutarsäure
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,1412 g/mol |
MDL:
MFCD00002727 CAS-Nummer: 626-51-7 EINECS: 210-951-5 |