Dinatriummalonat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium malonate dibasic monohydrate, Malonic acid disodium salt hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M4795-25G
SIALM4795-25GEA
112
EUR
SIALM4795-25G
Dinatriummalonat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriummalonat Monohydrat
Formel:
C₃H₂Na₂O₄·1H₂O Molecular Weight: 166.04 g/mol |
MDL:
MFCD00149114 CAS-Nummer: 26522-85-0 EINECS: 205-514-0 |