Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M5005-100G
SIALM5005-100GEA 70.6 EUR
SIALM5005-100G
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR