Methylisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M52950-100G
SIALM52950-100GEA
73.4
EUR
SIALM52950-100G
Methylisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Methylisonicotinat
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1,161 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006427 CAS-Nummer: 2459-09-8 EINECS: 219-546-8 |