(±)-Methylmandelat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-Methylglykolat, DL-Methylglykolat, (±)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäuremethylester, Methyl-DL-glykolat, (±)-2-Hydroxy-2-phenylethansäuremethylester, DL-Methylmandelat, Methyl-(±)-glykolat, DL-2-Hydroxy-2-phenylessigsäuremethylester, (±)-Mandelsäuremethylester, DL-Mandelsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M54104-25G
SIALM54104-25GEA 88.2 EUR
SIALM54104-25G
(±)-Methylmandelat, Sigma-Aldrich®
(±)-Methylmandelat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,1756 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004493
CAS-Nummer: 4358-87-6
EINECS: 224-434-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR