4-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M54503-25G M54503-5G
SIALM54503-25GEA 64.8 EUR
SIALM54503-25G SIALM54503-5G
4-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Siedepunkt: 74 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Dichte: 1,1379 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007889
CAS-Nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR