Methylmethacrylat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M55909-10L M55909-1L M55909-25L M55909-25ML M55909-2L M55909-500ML M55909-17L
SIALM55909-10LEA 342 EUR
SIALM55909-10L SIALM55909-1L SIALM55909-25L SIALM55909-25ML SIALM55909-2L SIALM55909-500ML SIALM55909-17L
Methylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Methylmethacrylat
Formel: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008587
CAS-Nummer: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR