2-Nitro-p-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Amino-3-nitrotoluol, 2-Nitro-4-methylanilin, 4-Methyl-2-nitroanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M59602-100G
SIALM59602-100GEA 50.4 EUR
SIALM59602-100G
2-Nitro-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Dichte: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007907
CAS-Nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR