meta-Phosphorsäure ≥33,5% BioXtra

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M6288-100G
SIALM6288-100GEA 0 EUR
SIALM6288-100G
meta-Phosphorsäure ≥33,5% BioXtra
meta-Phosphoric acid
Formel: (HPO₃)n
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance (Colour) Colourless or White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Insoluble matter ≤0.1%
Ammonia (NH4) ≤0.05%
Assay ≥33.5%
Chloride Content ≤0.001%
Sulfate ≤0.005%
Stabilizer ≥57.0%
Aluminum (AL) ≤0.0005%
Calcium (Ca) ≤0.005%
Copper (Cu) ≤0.0005%
Iron (Fe) ≤0.0005%
Lead (Pb) ≤0.001%
Magnesium (Mg) ≤0.001%
Zinc (Zn) ≤0.0005%
Potassium (K) ≤0.005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR