3-Methylpentan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M66005-100ML M66005-500ML M66005-5ML
SIALM66005-100MLEA 56 EUR
SIALM66005-100ML SIALM66005-500ML SIALM66005-5ML
3-Methylpentan, Sigma-Aldrich®
3-Methylpentan
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –118 °C
Dichte: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009342
CAS-Nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR