5-Methoxytryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, O-Methylserotonin hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M6628-1G
SIALM6628-1GEA
295
EUR
SIALM6628-1G
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂O |
MDL:
MFCD00005662 CAS-Nummer: 66-83-1 EINECS: 200-637-6 |