DL-Apfelsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate

M6773-5G
SIALM6773-5GEA 15.7 EUR
SIALM6773-5G
DL-Apfelsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
DL-Apfelsäure Dinatriumsalz
Formel: C₄H₄Na₂O₅
MDL: MFCD00012466
CAS-Nummer: 676-46-0
EINECS: 211-627-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR