(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-1-phenylbutane, 3-Amino-1-phenyl-butane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M70533-25G
SIALM70533-25GEA
91.7
EUR
SIALM70533-25G
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149,24 g/mol |
MDL:
MFCD00008090 CAS-Nummer: 22374-89-6 EINECS: 244-942-2 |