(±)-2-Methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylpiperazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M72404-100G
SIALM72404-100GEA 100 EUR
SIALM72404-100G
(±)-2-Methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005954
CAS-Nummer: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II