2-Methylpiperidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

M72803-100ML
SIALM72803-100MLEA 62.3 EUR
SIALM72803-100ML
2-Methylpiperidin, Sigma-Aldrich®
2-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molecular Weight: 99,18 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4,6 °C
Dichte: 0,842 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005982
CAS-Nummer: 109-05-7
EINECS: 203-642-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR