1-Methylpyrrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Methylpyrrol

M78801-100ML
SIALM78801-100MLEA 54.4 EUR
SIALM78801-100ML
1-Methylpyrrol, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrol
Formel: C₅H₇N
Molecular Weight: 81,12 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005345
CAS-Nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR