2-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M80202-25G
SIALM80202-25GEA 186 EUR
SIALM80202-25G
2-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
2-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144.18 g/mol
Siedepunkt: 245
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006727
CAS-Nummer: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9