Methylrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M8256-25G
SIALM8256-25GEA 39.4 EUR
SIALM8256-25G
Methylrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Methylrot Natriumsalz
Formel: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Schmelzpunkt: > 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002426
CAS-Nummer: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR