2-Methyl-2-thiazolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M83406-25G
SIALM83406-25GEA
70.6
EUR
SIALM83406-25G
2-Methyl-2-thiazolin, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-thiazolin
Formel:
C₄H₇NS Molecular Weight: 101,17 g/mol |
MDL:
MFCD00005314 CAS-Nummer: 2346-00-1 EINECS: 219-071-6 |