5-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M84410-25G
SIALM84410-25GEA
41.3
EUR
SIALM84410-25G
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₆H₆OS |
MDL:
MFCD00005434 CAS-Nummer: 13679-70-4 EINECS: 237-178-6 |