Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4,5-Trimethoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M86006-100G
SIALM86006-100GEA
50.2
EUR
SIALM86006-100G
Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₅ Molecular Weight: 226,23 g/mol |
MDL:
MFCD00008431 CAS-Nummer: 1916-07-0 EINECS: 217-629-3 |