Dinatriummaleat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium toxilate hydrate, Sodium maleate xhydrate, Maleic acid disodium salt hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9009-100G
SIALM9009-100GEA
176
EUR
SIALM9009-100G
Dinatriummaleat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriummaleat Hydrat
Formel:
C₄H₂Na₂O₄·xH₂O Molecular Weight: 160.04 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150133 CAS-Nummer: 25880-69-7 EINECS: 206-738-1 |