Methoxyacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9009-100G-A M9009-25G-A M9009-5G-A
SIALM9009-100G-AEA 588 EUR
SIALM9009-100G-A SIALM9009-25G-A SIALM9009-5G-A
Methoxyacetonitril, Sigma-Aldrich®
Methoxyacetonitril
Formel: C₃H₅NO
MDL: MFCD00001892
CAS-Nummer: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5