2'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M9203-100G M9203-25G
SIALM9203-100GEA 182 EUR
SIALM9203-100G SIALM9203-25G
2'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008725
CAS-Nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR