ω-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M9602-5G
SIALM9602-5GEA 179 EUR
SIALM9602-5G
ω-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 65 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,096 g/cm³ (18 °C)
CAS-Nummer: 4079-52-1
EINECS: 223-802-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR