(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-2,4-Dihydroxy-2-methylpentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M9671-50G
SIALM9671-50GEA 269 EUR
SIALM9671-50G
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 198
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0.923 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004547
CAS-Nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR