β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
N0786-15VL
SIALN0786-15VLEA 312 EUR
SIALN0786-15VL
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂), Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MDL: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3