4-Nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Nitrobenzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N12007-25G
SIALN12007-25GEA 103 EUR
SIALN12007-25G
4-Nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148,12 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007279
CAS-Nummer: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR