4-Nitrobenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (4-Nitrophenyl)phenylmethanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N12058-25G
SIALN12058-25GEA 110 EUR
SIALN12058-25G
4-Nitrobenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzophenon
Formel: C₁₃H₉NO₃
Molecular Weight: 227,22 g/mol
Schmelzpunkt: 136…137 °C
Dichte: 1,406 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007354
CAS-Nummer: 1144-74-7
EINECS: 214-542-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR