DL-Norleucin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N1398-100G N1398-25G N1398-5G
SIALN1398-100GEA 313 EUR
SIALN1398-100G SIALN1398-25G SIALN1398-5G
DL-Norleucin, Sigma-Aldrich®
DL-Norleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064422
CAS-Nummer: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Merck Index: 12,06800

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR