ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz (reduzierte Form)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
N1630-25MG
SIALN1630-25MGEA 154 EUR
SIALN1630-25MG
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4), Sigma-Aldrich®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Molecular Weight: 833,35 g/mol
MDL: MFCD00036263
CAS-Nummer: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3