6-Nitro-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-NINA, 6-Nitro-1H-indazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N17513-100G
SIALN17513-100GEA
220
EUR
SIALN17513-100G
6-Nitro-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
6-Nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,14 g/mol Schmelzpunkt: 181 °C |
MDL:
MFCD00005695 CAS-Nummer: 7597-18-4 EINECS: 231-500-9 |