1-Naphthoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Naphthalin-1-carbonsäure, α-Naphthalincarbonsäure, 1-Naphthalincarbonsäure, α-Naphthoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N1909-25G
SIALN1909-25GEA 33.5 EUR
SIALN1909-25G
1-Naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
1-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004007
CAS-Nummer: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 12,06468

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR