(4-Nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Nitrophenylacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N20204-100G N20204-25G N20204-500G
SIALN20204-100GEA 90.3 EUR
SIALN20204-100G SIALN20204-25G SIALN20204-500G
(4-Nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Schmelzpunkt: 150…153 °C
MDL: MFCD00007383
CAS-Nummer: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR